Learn More
Éster dimetílico de 2,4-dibromodeuteroporfirina IX, TRC
Código de producto. 30380227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30380227 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30380227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD83954025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromo Deuteroporphyrin IX Dimethyl Ester
CAS 5432-34-8
Fórmula molecular C32H32Br2N4O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo NSC 18513
Fórmula InChI InChI=1S/C32H32Br2N4O4/c1-15-19(7-9-29(39)41-5)25-14-26-20(8-10-30(40)42-6)16(2)22(36-26)12-27-32(34)18(4)24(38-27)13-28-31(33)17(3)23(37-28)11-21(15)35-25/h11-14,37-38H,7-10H2,1-6H3
SMILES COC(=O)CCC1=C(C)c2cc3nc(cc4[nH]c(cc5nc(cc1[nH]2)c(CCC(=O)OC)c5C)c(Br)c4C)c(Br)c3C
Peso molecular (g/mol) 696.43
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.