Learn More
2,4-dibromo-6-nitroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349186 25 g 25 g
11339186 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20333.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 827-23-6 | C6H4Br2N2O2 | 295.918 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 827-23-6
Fórmula molecular C6H4Br2N2O2
Peso molecular (g/mol) 295.918
Número MDL MFCD00012107
Clave InChI OBTUHOVIVLDLLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,4-dibromo-6-nitro, 2,4-dibromo-6-nitrophenylamine, 2,4-dibromo-6-nitrobenzenamine, acmc-209pq0, 2-nitro-4,6-dibromoaniline, 4,6-dibromo-2-nitroaniline, 2,4-dibromo-6-nitro-aniline, 2,4-dibromo-6-nitro-phenylamine, aniline, 2,4-dibromo-6-nitro, benzenamine,2,4-dibromo-6-nitro
PubChem CID 70009
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-6-nitroanilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromo-6-nitroaniline
Punto de fusión 129°C to 131°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2805574
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.92
Porcentaje de pureza 99%