Learn More
2,4-Dibromo-6-fluorofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11420818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420818 1 g 1 g
11430818 5 g 5 g
11440818 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25262.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 576-86-3
Fórmula molecular C6H3Br2FO
Peso molecular (g/mol) 269.895
Número MDL MFCD00042233
Clave InChI XJDJZAUITWTZAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,4-dibromo-6-fluoro, pubchem2867, acmc-1au4z, ksc494s9d, 2,4-bis bromanyl-6-fluoranyl-phenol
PubChem CID 2773980
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-6-fluorofenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromo-6-fluorophenol
Punto de fusión 30°C to 33°C
Olor Phenol-like
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.91
Porcentaje de pureza 97%