Learn More
2,4-Dibromo-6-fluoroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10642623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10642623 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10463454 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10642623 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB06640EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 141474-37-5
Fórmula molecular C6H4Br2FN
Peso molecular (g/mol) 268.91
Número MDL MFCD00042230
Clave InChI YJLXEKFYZIBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro, 2,4-dibromo-6-fluorobenzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro-phenylamine, 2,4-dibromo-6-fluoro aniline, pubchem3442, intermediates-zcf02078, ksc494o1h, 2,4-dibromo-6-fluoro-aniline, acmc-1c814, 4,6-dibromo-2-fluorophenylamine
PubChem CID 2736765
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-6-fluoroanilina
SMILES NC1=C(F)C=C(Br)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dibromo-6-fluoroaniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.91
Porcentaje de pureza 97%