Learn More
2,4-Dibromo-6-fluoranilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487077 25 g 25 g
11477077 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14435.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 141474-37-5 | Molecular Formula: C6H4Br2FN | Molecular Weight: 268.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141474-37-5
Fórmula molecular C6H4Br2FN
Peso molecular (g/mol) 268.91
Número MDL MFCD00042230
Clave InChI YJLXEKFYZIBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro, 2,4-dibromo-6-fluorobenzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro-phenylamine, 2,4-dibromo-6-fluoro aniline, pubchem3442, intermediates-zcf02078, ksc494o1h, 2,4-dibromo-6-fluoro-aniline, acmc-1c814, 4,6-dibromo-2-fluorophenylamine
PubChem CID 2736765
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-6-fluoroanilina
SMILES NC1=C(F)C=C(Br)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Punto de fusión 62°C to 64°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 6289292
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.92
Porcentaje de pureza 97%