Learn More
2,4-Dibromo-6-Fluoro-Benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30387856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387856 100 mg -
30377252 10 mg 10 miligramos
30385856 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD472390100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1393585-66-4
Fórmula molecular C7H2NFBr2
Peso molecular (g/mol) 278.9
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-6-fluorobenzonitrilo
SMILES Fc1cc(Br)cc(Br)c1C#N
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromo-6-Fluoro-Benzonitrile
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H2Br2FN/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.8538
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.