Learn More
2,4-Dibromo-6-Fluoro-Benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30377252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30377252 10 mg 10 miligramos
30387856 100 mg -
30385856 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47239010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1393585-66-4
Fórmula molecular C7H2NFBr2
Peso molecular (g/mol) 278.9
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-6-fluorobenzonitrilo
SMILES Fc1cc(Br)cc(Br)c1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromo-6-Fluoro-Benzonitrile
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H2Br2FN/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.8538