Learn More
2,4-dibromo-3-pentanona, mezcla de estereoisómeros, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462668 50 g 50 g
11452668 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16680.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 815-60-1 | C5H8Br2O | 243.926 g/mol
2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone may be used in the synthesis of 2-dimethylamino-4-methylene-1,3-dioxolanes, via debromination using zinc-copper couple in dimethylformamide and dimethylacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4-dibromo-2,4-dimetil-3-pentanona se puede utilizar en la síntesis de 2-dimetilamino-4-metileno-1,3-dioxolanos, mediante la desbromación utilizando la pareja de cinc-cobre en dimetilformamida y dimetilacetamida.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua (50 g/l (20 °C).
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 815-60-1
Fórmula molecular C5H8Br2O
Peso molecular (g/mol) 243.926
Número MDL MFCD00015719
Clave InChI UOPIOAUZQKSZRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dibromo-3-pentanone, 2,4-dibromo-pentan-3-one, 3-pentanone,2,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl pentan-3-one, 2,4-dibromo-3-pentanone, mixture of stereoisomers
PubChem CID 11791395
Nombre IUPAC 2,4-dibromopentan-3-ona
SMILES CC(C(=O)C(C)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromo-3-pentanone
Nombre de nota mixture of stereoisomers
Punto de ebullición 67°C to 82°C (10 mmHg)
Olor Pungent
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Slightly soluble in water(50g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.91
Porcentaje de pureza 97%