Learn More
2,4-dibromo-1-yodobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dibromo-1-iodobenzene |
| CAS | 19393-94-3 |
| Fórmula molecular | C6H3Br2I |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dibromo-4-Iodobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Br2I/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1ccc(I)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dibromo-1-yodobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 361.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.7646 |