Learn More
2,4-dibromo-1-yodobenceno, TRC
Código de producto. 30342567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30342567 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30342567 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB426248100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromo-1-iodobenzene
CAS 19393-94-3
Fórmula molecular C6H3Br2I
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,3-Dibromo-4-Iodobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Br2I/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H
SMILES Brc1ccc(I)c(Br)c1
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-1-yodobenceno
Peso molecular (g/mol) 361.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.7646
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.