Learn More
Fumarato de 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etanol, Mikromol™
Descripción
Fumarato de 2-[4-(dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol Fumarate |
| CAS | 2734403-85-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol Fumarate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H21 N3 O S . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Quetiapine Fumarate Imp. I (EP), Quetiapine Imp. I (EP), 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol Fumarate, Quetiapine Fumarate Imp. I (EP) as Fumarate, Quetiapine Fumarate Impurity I as Fumarate, Quetiapine Impurity I as Fumarate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H6 |
| SMILES | OCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ilpiperazin-1-il)etanol; ácido (E)-but-2-enedioico |
| Mostrar más |