Learn More
2,4-diaminotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Diaminotoluene |
| CAS | 95-80-7 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Toluene-2,4-diamine (7CI,8CI), 4-Methyl-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, 2,4-Diamino-1-methylbenzene, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Tolylenediamine, 2-Methyl-1,5-benzenediamine, 3-Amino-4-methylaniline, 4-Methyl-1,3-diaminobenzene, 4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 4-Methyl-m-phenylenediamine, Brown for Fur T, C.I. Oxidation Base 35, Eucanine GB, Fouramine J, Fourrine 94, Fourrine M, Nako TMT, Pelagol Grey J, Pelagol J, Pontamine Developer TN, Renal MD, TDA, TDA (diamine), Zoba GKE, m-Toluenediamine, m-Tolylenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)cc1N |
| Nombre IUPAC | 4-metilbenceno-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 122.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0844 |