Learn More
2,4-diaminotolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311477 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30311477 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC12197600100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diaminotoluene
CAS 95-80-7
Nombres de analitos o componentes 2,4-Diaminotoluene
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C7 H10 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Toluene-2,4-diamine (7CI,8CI), 4-Methyl-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, 2,4-Diamino-1-methylbenzene, 2,4-Tolylenediamine, 2-Methyl-1,5-benzenediamine, 3-Amino-4-methylaniline, 4-Methyl-1,3-diaminobenzene, 4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 4-Methyl-m-phenylenediamine, Brown for Fur T, C.I. Oxidation Base 35, Eucanine GB, Fouramine J, Fourrine 94, Fourrine M, Nako TMT, Pelagol Grey J, Pelagol J, Pontamine Developer TN, Renal MD, TDA, TDA (diamine), Zoba GKE, m-Toluenediamine, m-Tolylenediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)cc1N
Nombre IUPAC 4-metilbenceno-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 122.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 122,0844 g/mol