missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-diaminotolueno-alfa,alfa,alfa-d3, CDN

Código de producto. 30317985
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
0.10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30317985 0.05 g 0.05 g
30325642 0.1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317985 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND54720.05G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2,4-Diaminotoluene-d3
CAS 71111-08-5
Fórmula molecular C7 2H3 H7 N2
Cantidad 0.05 g
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4 H,8-9H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(N)cc1N
Nombre IUPAC 4-(trideuteriometil)benceno-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 125.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.1032 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.