Learn More
2,4-Diaminotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10284950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 GR
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10284950 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10736181 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10437350 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10284950 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146600250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-80-7 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-80-7
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00007804
Clave InChI VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-diaminotoluene, 2,4-toluenediamine, developer t, toluene-2,4-diamine, 1,3-benzenediamine, 4-methyl, developer mtd, m-toluenediamine, fourrine m, m-tolylenediamine, benzofur mt
PubChem CID 7261
ChEBI CHEBI:34237
Nombre IUPAC 4-metilbenceno-1,3-diamina
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Diaminotoluene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 97.0°C to 101.0°C
Color Marrón a gris
Punto de ebullición 283.0°C to 285.0°C
Temperatura de inflamación 149°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NH2)2
Cantidad 25 g
Beilstein 13, 124
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (25 c). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform and, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Diaminotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.