Learn More
2,4-Diaminotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465497 250 g 250 g
11455497 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23495.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95-80-7 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-80-7
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00007804
Clave InChI VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-diaminotoluene, 2,4-toluenediamine, developer t, toluene-2,4-diamine, 1,3-benzenediamine, 4-methyl, developer mtd, m-toluenediamine, fourrine m, m-tolylenediamine, benzofur mt
PubChem CID 7261
ChEBI CHEBI:34237
Nombre IUPAC 4-metilbenceno-1,3-diamina
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diaminotoluene
Punto de fusión 96°C to 101°C
Punto de ebullición 283°C to 285°C
Temperatura de inflamación 169°C (336°F)
Olor Recognizable
Cantidad 250 g
Número UN UN1709
Beilstein 2205839
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Diaminotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene 2,4-diamine