Learn More
2,4-diaminopirimidina-5-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Diaminopyrimidine-5-carbonitrile |
| CAS | 16462-27-4 |
| Fórmula molecular | C5H5N5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,4-Diamino-5-cyanopyrimidine, 2,4-Diamino-5-pyrimidinecarbonitrile, NSC 135235 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N5/c6-1-3-2-9-5(8)10-4(3)7/h2H,(H4,7,8,9,10) |
| SMILES | Nc1ncc(C#N)c(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-diaminopirimidina-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 135.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0545 |