Learn More
2,4-diaminopirimidina 3-N-óxido monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Diaminopyrimidine 3-N-Oxide Monohydrate |
| CAS | 1189096-02-3 |
| Fórmula molecular | C4H6N4O . H2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Kopexil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4O.H2O/c5-3-1-2-7-4(6)8(3)9;/h1-2,6,9H,5H2;1H2 |
| SMILES | O.Nc1ccnc(N)n1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 144.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0647 |