Learn More
(2,4-diaminopirimidin-5-il)-(3,4,5-trimetoxifenil)metanona, Mikromol™
Código de producto. 30050981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050981 25 mg 25 miligramos
17972816 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050981 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0093.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2,4-diaminopirimidin-5-il)-(3,4,5-trimetoxifenil)metanona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,4-diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone
CAS 30806-86-1
Nombres de analitos o componentes (2,4-diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H16 N4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Trimethoprim Imp. B (EP), Trimethoprim USP Related Compound B, Trimethoprim USP RC B, (2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone, 115U67, GW 382217X, BP Trimethoprim Impurity B, Ph Eur Trimethoprim Impurity B, Trimethoprim Related Compound B, Trimethoprim Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N4O4/c1-20-9-4-7(5-10(21-2)12(9)22-3)11(19)8-6-17-14(16)18-13(8)15/h4-6H,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)c2cnc(N)nc2N
Nombre IUPAC (2,4-diaminopirimidin-5-il)-(3,4,5-trimetoxifenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 304.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1172 g/mol