Learn More
Ácido 2,4-diaminopteridina-6-carboxílico, TRC
Código de producto. 30351800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30351800 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30351800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23322510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diaminopteridine-6-carboxylic Acid
CAS 716-74-5
Fórmula molecular C7 H6 N6 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 6-Pteridinecarboxylic acid, 2,4-diamino-, 2,4-Diamino-6-pteridinecarboxylic acid, 2,4-Diaminopteridine-6-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N6O2/c8-4-3-5(13-7(9)12-4)10-1-2(11-3)6(14)15/h1H,(H,14,15)(H4,8,9,10,12,13)
SMILES Nc1nc(N)c2nc(cnc2n1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,4-diaminopteridina-6-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 206.162
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.055