Learn More
Clorhidrato de (2,4-diaminopteridin-6-il)metanol, Mikromol™
Description
Clorhidrato de (2,4-diaminopteridin-6-il)metanol
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 73978-41-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H8 N6 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride, Methotrexate Imp. A (EP) as Hydrochloride, Methotrexate Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N6O.ClH/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4;/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13);1H |
| SMILES | Cl.Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1 |
| Nombre IUPAC | (2,4-diaminopteridin-6-il)metanol;clorhidrato |
| Show More |