Learn More
Diclorhidrato de 2,4-diaminofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Diaminophenol dihydrochloride |
| CAS | 137-09-7 |
| Fórmula molecular | C6 H8 N2 O . 2 Cl H |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,4-Diaminophenol DiHCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Nc1ccc(O)c(N)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-diaminofenol; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 197.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.017 |