Learn More
Diclorhidrato de 2,4-diaminofenol, TRC
Código de producto. 30353070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353070 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30353070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416555250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diaminophenol dihydrochloride
CAS 137-09-7
Fórmula molecular C6 H8 N2 O . 2 Cl H
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2,4-Diaminophenol DiHCl
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.Nc1ccc(O)c(N)c1
Nombre IUPAC 2,4-diaminofenol; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 197.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.017