Learn More
Diclorhidrato de 2,4-diaminofenol, TRC
Código de producto. 30351057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351057 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30351057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4165551G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diaminophenol dihydrochloride
CAS 137-09-7
Fórmula molecular C6 H8 N2 O . 2 Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4-Diaminophenol DiHCl
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.Nc1ccc(O)c(N)c1
Nombre IUPAC 2,4-diaminofenol; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 197.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.017