Learn More
Dihidrocloruro de 2,4-diaminofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473278 100 g 100 g
11463278 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17697.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 137-09-7 | C6H10Cl2N2O | 197.06 g/mol
2,4-Diaminophenol dihydrochloride (Amidol) is used in the dye manufacturing industries and as a color accelerator in photographic developers. It is also employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrocloruro de 2,4-diaminofenol (Amidol) se utiliza en las industrias de fabricación de colorantes y como acelerador de color en los reveladores fotográficos. También se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua; turbidez muy débil [27,5 g/100 mL (15°C).]
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-09-7
Fórmula molecular C6H10Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 197.06
Número MDL MFCD00012979
Clave InChI KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
PubChem CID 8715
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 3913728
Índice Merck 14,2983
Información de solubilidad Soluble in water; very faint turbidity [27.5g/100 mL (15°C).]
Nombre IUPAC Dicloruro de dihidrógeno 2,4-diaminofenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.07
Porcentaje de pureza ≥98%