Learn More
Diclorhidrato de 2,4-diaminofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10300264 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10300264 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10062630 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10300264 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212841000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 137-09-7 | C6H10Cl2N2O | 197.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-09-7
Fórmula molecular C6H10Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 197.06
Número MDL MFCD00012979
Clave InChI KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
PubChem CID 8715
Nombre IUPAC 2,4-diaminofenol; diclorhidrato
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Diaminophenol dihydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 222°C
Color De beis a gris-verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H2N)2C6H3OH·2HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 13, 550
Índice Merck 14, 2983
Información de solubilidad Solubility in water: 27.5g/100mL (15°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino