Learn More
2,4-Diaminodifenilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485596 5 g 5 g
11475596 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20735.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 136-17-4 | C12H13N3 | 199.257 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-17-4
Fórmula molecular C12H13N3
Peso molecular (g/mol) 199.257
Número MDL MFCD00025285
Clave InChI VOSLIUIVGWBSOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-diaminodiphenylamine, diphenylamine, 2,4-diamino, n1-phenylbenzene-1,2,4-triamine, 1,2,4-benzenetriamine, n'-phenyl, unii-45dn363j8c, n sup 1-phenyl-1,2,4-benzenetriamine, 1,2,4-benzenetriamine, n sup 1-phenyl, diphenylamine,4-diamino, 1,4-benzenetriamine, n1-phenyl, 3-13-00-00552 beilstein handbook reference
PubChem CID 8683
Nombre IUPAC 1-N-Fenilbenceno-1,2,4-triamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=C(C=C(C=C2)N)N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,4-Diaminodiphenylamine
Punto de fusión 129°C to 131°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.26
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.