Learn More
Ácido 2,4-Diaminobenzenosulfónico, TRC
Código de producto. 30375588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375588 500 mg 500 miligramos
30386920 2.5 g -
30374116 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD422573500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-63-1
Fórmula molecular C6H8N2O3S
Peso molecular (g/mol) 188.2
Sinónimo 1,3-Phenylenediamine-4-sulfonic Acid, Benzenesulfonic acid, 2,4-diamino-, 2,4-Diaminobenzenesulfonic acid, 1,3-Diaminobenzene-4-sulfonic acid, 1,3-Diaminobenzene-6-sulfonic acid, 1,3-Phenylenediamine-4-sulfonic acid, 1-Sulfo-2,4-phenylenediamine, 2,4-Diamino-1-benzenesulfonic acid, 4-Sulfo-1,3-diaminobenzene, ABSA, Metaphenylenediamine-4-sulfonic acid, NSC 7835, m-Phenylenediamine-4-sulfonic acid, o-Aminosulfanilic acid
SMILES Nc1ccc(c(N)c1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diaminobenzenesulfonic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0256