Learn More
2,4-diaminoanisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-1,3-phenylenediamine (2,4-Diaminoanisole) |
| CAS | 615-05-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | m-Phenylenediamine, 4-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxy-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-2,4-diaminobenzene, 2,4-Diamino-1-methoxybenzene, 2,4-Diaminoanisole, 2,4-Diaminophenyl methyl ether, 3-Amino-4-methoxyaniline, 4-Methoxy-1,3-phenylenediamine, 4-Methoxy-m-phenylenediamine, C.I. 76050, C.I. Oxidation Base 12, Furro L, Pelagol DA, Pelagol Grey L, Pelagol L, p-Methoxy-m-phenylenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,8-9H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(N)cc1N |
| Nombre IUPAC | 4-metoxibenceno-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 138.17 |
| Mostrar más |