Learn More
2,4-Diaminoanisol Sulfato Hidrato, TRC
Código de producto. 30138498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138498 50 g 50 g
30138164 10 g 10 g
30005350 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41607050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123333-56-2
Fórmula molecular C7 H10 N2 O . H2 O . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 254.26
Sinónimo 4-Methoxy-1,3-phenylenediamine sulfate hydrate
Nombre IUPAC 4-metaxibenceno-1,3-diamina; ácido sulfúrico; hidratar
SMILES O.COc1ccc(N)cc1N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diaminoanisole Sulfate Hydrate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O.H2O4S.H2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9;1-5(2,3)4;/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0573