Learn More
2,4-Diamino-7-Pteridinemetanol, TRC
Código de producto. 30135520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135520 250 mg 250 miligramos
30003511 25 mg 25 miligramos
30008740 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP881330250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 881-33-4
Fórmula molecular C7H8N6O
Peso molecular (g/mol) 192.18
Sinónimo (2,4-Diaminopteridin-7-yl)methanol
Nombre IUPAC (2,4-diaminopteridina-7-il)metanol
SMILES Nc1nc(N)c2ncc(CO)nc2n1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4-Diamino-7-Pteridinemethanol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N6O/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)11-3(2-14)1-10-4/h1,14H,2H2,(H4,8,9,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.076