Learn More
Éster etílico del ácido 2,4-diamino-7-hidroxi-6-pteridineacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Diamino-7-hydroxy-6-pteridineacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 6272-88-4 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N6 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethyl 2,4-Diamino-7-hydroxypteridine-6-acetate, 2,4-Diamino-7,8-dihydro-7-oxo-6-pteridineacetic Acid Ethyl Ester, NSC 33633 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N6O3/c1-2-19-5(17)3-4-9(18)15-8-6(13-4)7(11)14-10(12)16-8/h2-3H2,1H3,(H5,11,12,14,15,16,18) |
| SMILES | CCOC(=O)CC1=NC2=C(N)NC(=N)NC2=NC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(4-amino-2-imino-7-oxo-1,3-dihidropteridin-6-il)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 264.241 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.097 |