Learn More
2,4-Diamino-6-undecil-1,3,5-triazina, 97 %
Código de producto. 11473987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473987 1 g 1 g
11483987 5 g 5 g
11493987 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19392.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2533-34-8
Fórmula molecular C14H27N5
Peso molecular (g/mol) 265.405
Número MDL MFCD00213901
Clave InChI MLCIKWISJBFZKS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75673
Nombre IUPAC 6-Undecil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES CCCCCCCCCCCC1=NC(=NC(=N1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diamino-6-undecyl-1,3,5-triazine
Punto de fusión 119°C to 121°C
Cantidad 1 g
Sinónimo lauroguanamine, 2,4-diamino-6-undecyl-s-triazine, s-triazine, 2,4-diamino-6-undecyl, 2,4-diamino-6-undecyl-1,3,5-triazine, acmc-1cdkx, 1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-undecyl, 4-26-00-01233 beilstein handbook reference, 1,3,5-triazine-2,4-diamine,6-undecyl, 1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-undecyl-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.4
Porcentaje de pureza 97%