Learn More
2,4-Diamino-6-nitroquinazolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11308745 1 g 1 g
11318745 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12330.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7154-34-9 | C8H7N5O2 | 205.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7154-34-9
Fórmula molecular C8H7N5O2
Peso molecular (g/mol) 205.18
Número MDL MFCD00023910
Clave InChI YZMJNZRTRWPJFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-diamino-6-nitroquinazoline, 2,4-quinazolinediamine,6-nitro, 6-nitro-2,4-quinazolinediamine #, 2,4-diamino-6-nitro-quinazoline, 1a
PubChem CID 252163
Nombre IUPAC 6-nitroquinazoline-2,4-diamine
SMILES NC1=NC(N)=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Punto de fusión >360°C
Cantidad 1 g
Beilstein 749531
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.18
Porcentaje de pureza 98%