Learn More
2,4-Diamino-6-metil-1,3,5-triazina, 96 %
Código de producto. 11440218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440218 100 g 100 g
11450218 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23768.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-02-9
Fórmula molecular C4H7N5
Peso molecular (g/mol) 125.135
Número MDL MFCD00023192
Clave InChI NJYZCEFQAIUHSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetoguanamine, 2,4-diamino-6-methyl-1,3,5-triazine, 1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-methyl, 2-methyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine, 2,4-diamino-6-methyl-s-triazine, 6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine, s-triazine, 2,4-diamino-6-methyl, acetoguanamin, ccris 8909, dsstox_cid_9186
PubChem CID 10949
ChEBI CHEBI:72475
Nombre IUPAC 6-metil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES CC1=NC(=NC(=N1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 118348
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 96%