Learn More
2,4-diamino-6-hidroxipirimidina, TRC
Código de producto. 30353689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353689 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30353689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4163535G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
CAS 56-06-4
Fórmula molecular C4 H6 N4 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 4(3H)-Pyrimidinone, 2,6-diamino-, 4(1H)-Pyrimidinone, 2,6-diamino- (8CI,9CI), 2,6-Diamino-4(3H)-pyrimidinone, 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,4-Diamino-6-pyrimidinone, 2,6-Diamino-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 2,6-Diamino-3H-pyrimidin-4-one, 2,6-Diamino-4(1H)-pyrimidinone, 2,6-Diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-Diamino-4-pyrimidinol, 2,6-Diaminopyrimidin-4-one, 4-Hydroxypyrimidine-2,6-diamine, 6-Aminoisocytosine, 6-Hydroxy-2,4-diaminopyrimidine, 6-Hydroxy-2,4-pyrimidinediamine, NSC 44914, NSC 680818, NSC 9302
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N4O/c5-2-1-3(9)8-4(6)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9)
SMILES NC1=CC(=O)N=C(N)N1
Nombre IUPAC 2,6-diamino-1H-pirimidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 126.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0542