Learn More
2,4-Diamino-6-hidroxipirimidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10773455 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10773455 25 g 25 g
10010740 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10773455 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112240250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56-06-4 | C4H6N4O | 126.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-06-4
Fórmula molecular C4H6N4O
Peso molecular (g/mol) 126.12
Número MDL MFCD00006098
Clave InChI SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
PubChem CID 2944
Nombre IUPAC 2,6-diamino-1H-pirimidin-4-ona
SMILES C1=C(NC(=NC1=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 270.0°C to 290.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 24, 469
Índice Merck 15, 2983
Información de solubilidad Solubility in water: 11.5g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.12
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.