Learn More
2,4-Diamino-6-hidroxipirimidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474757 25 g 25 g
11484757 100 g 100 g
11494757 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21240.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-06-4 | C4H6N4O | 126.119 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-06-4
Fórmula molecular C4H6N4O
Peso molecular (g/mol) 126.119
Número MDL MFCD00006098
Clave InChI SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
PubChem CID 2944
Nombre IUPAC 2,6-diamino-1H-pirimidin-4-ona
SMILES C1=C(NC(=NC1=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Punto de fusión 285°C to 286°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,2981
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.12
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine