Learn More
2,4-Diamino-6-(hidroximetil)pteridina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30367550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367550 1 g 1 g
30350042 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4163951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73978-41-3
Fórmula molecular C7 H8 N6 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 228.64
Sinónimo (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride, Methotrexate Imp. A (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC (2,4-diaminopteridina-6-il)metanol; Cloruro
SMILES Cl.Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1
Specifications
Nombre del producto químico o material (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N6O.ClH/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4;/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0526