Learn More
2,4-Diamino-6-hidroxi-5-nitrosopirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489412
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11489412 25 g 25 g
11499412 100 g 100 g
11409422 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11489412
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10147.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2387-48-6
Fórmula molecular C4H5N5O2
Peso molecular (g/mol) 155.117
Número MDL MFCD00023263
Clave InChI HVMRLFSFHWCUCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine, 2,6-diamino-5-nitrosopyrimidin-4-ol, 4-pyrimidinol, 2,6-diamino-5-nitroso, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino-5-nitroso, 2,6-diamino-5-nitroso-4-pyrimidinol, 4-pyrimidol, 2,6-diamino-5-nitroso, 2,6-diamino-5-nitrosopyrimidin-4 3h-one, d04tlb, acmc-1cg71, 4-pyrimidol,6-diamino-5-nitroso
PubChem CID 75436
Nombre IUPAC 2,6-diamino-5-nitroso-1H-pirimidin-4-ona
SMILES C1(=C(NC(=NC1=O)N)N)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine
Punto de fusión >360°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.12
Porcentaje de pureza 97%