Learn More
2,4-Diamino-6-cloropirimidina, 98 %
Código de producto. 11413378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413378 25 g 25 g
11403378 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17780.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-83-2
Fórmula molecular C4H5ClN4
Peso molecular (g/mol) 144.562
Número MDL MFCD00006097
Clave InChI QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2,6-diaminopyrimidine, 2,4-diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-diamino-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro, 4-chloro-2,6-diamino pyrimidine, 2-amino-6-chloro-4-pyrimidinylamine, caap, minoxidil impurity b
PubChem CID 67432
Nombre IUPAC 6-cloropirimidin-2,4-diamina
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
Punto de fusión 199°C to 202°C
Cantidad 25 g
Beilstein 118455
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.56
Porcentaje de pureza 98%