Learn More
2,4-diacetilfloroglucinol, TRC
Código de producto. 30355756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355756 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30355756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD36550010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diacetylphloroglucinol
CAS 2161-86-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H10 O5
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O5/c1-4(11)8-6(13)3-7(14)9(5(2)12)10(8)15/h3,13-15H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1c(O)cc(O)c(C(=O)C)c1O
Nombre IUPAC 1-(3-acetil-2,4,6-trihidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 210.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0528
Porcentaje de pureza >95