Learn More
2,4-Diacetilfloroglucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15214288 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15214288 1 g 1 g
15224288 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15214288 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452800010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    189.65€ / 1 g
    Ahorro 34.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2161-86-6 | C10H10O5 | 210.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2161-86-6
Fórmula molecular C10H10O5
Peso molecular (g/mol) 210.19
Número MDL MFCD00100483
Clave InChI PIFFQYJYNWXNGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-diacetylphloroglucinol, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl ethan-1-one, diacetylphloroglucinol, phloroglucinol, diacetyl, unii-8xv4yyo3wn, 8xv4yyo3wn, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl ethanone, 1,1'-2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene bisethanone, ethanone,1,1'-2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene bis, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-phenyl ethanone
PubChem CID 16547
ChEBI CHEBI:78688
Nombre IUPAC 1-(3-acetil-2,4,6-trihidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(O)C(C(C)=O)=C(O)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diacetylphloroglucinol
Punto de fusión 164.0°C to 169.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.18
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Diacetylphloroglucinol, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.