Learn More
Ácido 2,4-di(terc-pentil)fenoxiacético, 98 %
Código de producto. 11408477
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408477 25 g 25 g
11418477 100 g 100 g
11428477 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18546.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13402-96-5
Fórmula molecular C18H27O3
Peso molecular (g/mol) 291.41
Número MDL MFCD00128799
Clave InChI QXQMENSTZKYZCE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-2,4-di-tert-pentylphenoxy acetic acid, 2,4-di tert-amyl phenoxyacetic acid, 2,4-di-tert-pentylphenoxy acetic acid, 2,4-di tert-pentyl phenoxyacetic acid, 2,4-di-tert-pentylphenoxyacetic acid, 2-2,4-bis 2-methylbutan-2-yl phenoxy acetic acid, acetic acid, 2,4-bis 1,1-dimethylpropyl phenoxy, 2,4-bis 1,1-dimethylpropyl phenoxy acetic acid, acetic acid, 2-2,4-bis 1,1-dimethylpropyl phenoxy
PubChem CID 83411
Nombre IUPAC Ácido 2-[2,4-bis(2-metilbutan-2-il)fenoxi]acético
SMILES CCC(C)(C)C1=CC=C(OCC([O-])=O)C(=C1)C(C)(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Di(tert-pentyl)phenoxyacetic acid
Punto de fusión 125°C to 127°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.42
Porcentaje de pureza 98%