Learn More
2,4-Di-tert-butilfenol, TRC
Código de producto. 17992135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992135 25 g 25 g
17974455 100 g 100 g
17991015 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42947525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-76-4
Fórmula molecular C14 H22 O
Peso molecular (g/mol) 206.32
Sinónimo Phenol, 2,4-di-tert-butyl- (8CI), 2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4-Bis(tert-butyl)phenol, 2,4-Di-tert-butylhydroxybenzene, 2,4-Di-tert-butylphenol, Agidol 10, NSC 174502
Nombre IUPAC 2,4-diterc-butilfenol
SMILES CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Di-tert-butylphenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1671
Porcentaje de pureza >95%