Learn More
2,4-Di-terc-butilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254654 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 Kg
25 g
5 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15254654 25 kg Bidón de metal 25 Kg
10458510 5 g Glass bottle 5 g
10732105 25 g Glass bottle 25 g
10599043 100 g Frasco de vidrio 100 g
10553521 500 g Frasco de vidrio 500 g
10173590 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15254654 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160120251
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 96-76-4 | C14H22O | 206.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-76-4
Número MDL MFCD00008828
Clave InChI ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-di-tert-butylphenol, 2,4-di-t-butylphenol, phenol, 2,4-bis 1,1-dimethylethyl, antioxidant no. 33, 1-hydroxy-2,4-di-tert-butylbenzene, phenol, 2,4-di-tert-butyl, 2,4-bis tert-butyl phenol, prodox 146, prodox 146a-85x, unii-fob94g6hzt
PubChem CID 7311
Nombre IUPAC 2,4-diterc-butilfenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Di-tert-butylphenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54.0°C to 59.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 264.0°C
Temperatura de inflamación 115°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Bidón de metal
Fórmula molecular C14H22O
Fórmula lineal [(CH3)3C]2C6H3OH
Cantidad 25 kg
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and ether
Peso molecular (g/mol) 206.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Di-tert-butylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.