Learn More
2,4-Di-terc-butilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498417 1000 g 1000 g
11408427 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18509.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-76-4 | C14H22O | 206.329 g/mol
2,4-Di-tert-butylphenol is used to study its alkylation reaction with cinnamyl alcohol in the presence of Al-substituted disordered hexagonal molecular silica catalysts. It is a raw material for phosphite anti-oxidants. The antioxidants are primarily used in the manufacture of polyolefins. It is also used as an intermediate for the preparation of UV stabilizers and in manufacturing of pharmaceuticals and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4-di-terc-butilfenol se utiliza para estudiar su reacción de alquilación con el alcohol cinnamílico en presencia de catalizadores de sílice molecular hexagonales desordenados con sustitución de Al. Es una materia prima para los antioxidantes fosfitos. Los antioxidantes se utilizan principalmente en la fabricación de poliolefinas. También se utiliza como intermediario para la preparación de estabilizadores UV y en la fabricación de productos farmacéuticos y fragancias.
Solubilidad
Soluble en metanol, éter, acetona y cloroformo. 2,4-di-terc-Butilfenol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-76-4
Fórmula molecular C14H22O
Peso molecular (g/mol) 206.329
Número MDL MFCD00008828
Clave InChI ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-di-tert-butylphenol, 2,4-di-t-butylphenol, phenol, 2,4-bis 1,1-dimethylethyl, antioxidant no. 33, 1-hydroxy-2,4-di-tert-butylbenzene, phenol, 2,4-di-tert-butyl, 2,4-bis tert-butyl phenol, prodox 146, prodox 146a-85x, unii-fob94g6hzt
PubChem CID 7311
Nombre IUPAC 2,4-diterc-butilfenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Di-tert-butylphenol
Punto de fusión 53°C to 57°C
Densidad 0.887
Punto de ebullición 265°C
Temperatura de inflamación 129°C (264°F)
Cantidad 1000 g
Número UN UN3077
Beilstein 1910383
Información de solubilidad Soluble in methanol,ether,acetone,chloroform. 2,4-Di-tert-butylphenol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Porcentaje de pureza 97%