Learn More
2,4-Di-terc-butilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,4-Di-tert-butylphenol is used to study its alkylation reaction with cinnamyl alcohol in the presence of Al-substituted disordered hexagonal molecular silica catalysts. It is a raw material for phosphite anti-oxidants. The antioxidants are primarily used in the manufacture of polyolefins. It is also used as an intermediate for the preparation of UV stabilizers and in manufacturing of pharmaceuticals and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2,4-di-terc-butilfenol se utiliza para estudiar su reacción de alquilación con el alcohol cinnamílico en presencia de catalizadores de sílice molecular hexagonales desordenados con sustitución de Al. Es una materia prima para los antioxidantes fosfitos. Los antioxidantes se utilizan principalmente en la fabricación de poliolefinas. También se utiliza como intermediario para la preparación de estabilizadores UV y en la fabricación de productos farmacéuticos y fragancias.
Solubilidad
Soluble en metanol, éter, acetona y cloroformo. 2,4-di-terc-Butilfenol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Di-tert-butylphenol |
| Punto de fusión | 53°C to 57°C |
| Densidad | 0.887 |
| Punto de ebullición | 265°C |
| Temperatura de inflamación | 129°C (264°F) |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN3077 |
| Beilstein | 1910383 |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol,ether,acetone,chloroform. 2,4-Di-tert-butylphenol. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.33 |
| Mostrar más |