Learn More
2,4-Di-tert-butil-6-(5-cloro-2H-benzotriazol-2-il)fenol, TRC
Código de producto. 30384260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384260 10 g
30370304 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42801510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3864-99-1
Fórmula molecular C20 H24 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 357.88
Sinónimo Phenol, 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)- (7CI,8CI), 2-(5-Chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4-Di-(tert-butyl)-6-(5-chloro-2H-benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)phenol, 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol, 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(3',5'-Di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 5-Chloro-2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 5-Chloro-2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 5-Chloro-2-(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 5-Chloro-2-(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 5-Chloro-2-(3',5'-di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, ADK Stab LA 34, Antioxidant 327, Chiguard 327, Cyasorb UV 5357, Eversorb 75, Hisorb 327, Hisorp 327, Kemisorb 72, LA 34, Light stabilizer 327, Lowilite 27, Mark LA 34, Seesorb 702, Songsorb 3270, TNV 327, Tinuvin 327, UV 2, UV 2 (UV stabilizer), UV 327, UV-Chek AM 607, UVP 327, Viosorb 580
Nombre IUPAC 2,4-ditert-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenol
SMILES CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)n2nc3ccc(Cl)cc3n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24ClN3O/c1-19(2,3)12-9-14(20(4,5)6)18(25)17(10-12)24-22-15-8-7-13(21)11-16(15)23-24/h7-11,25H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1608
Porcentaje de pureza >95%