Learn More
2,4-di-terc-butil-6-(5-cloro-2H-benzotriazol-2-il)fenol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30326211 50 mg
1 options
Código de producto. 30326211 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10931123
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol
CAS 3864-99-1
Nombres de analitos o componentes 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 Cl N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenol, 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)- (7CI,8CI), 2-(5-Chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4-Di-(tert-butyl)-6-(5-chloro-2H-benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)phenol, 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol, 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(3',5'-Di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 5-Chloro-2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 5-Chloro-2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 5-Chloro-2-(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 5-Chloro-2-(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 5-Chloro-2-(3',5'-di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, ADK Stab LA 34, Antioxidant 327, Chiguard 327, Cyasorb UV 5357, Eversorb 75, Hisorb 327, Hisorp 327, Kemisorb 72, LA 34, Light stabilizer 327, Lowilite 27, Mark LA 34, Seesorb 702, Songsorb 3270, TNV 327, Tinuvin 327, UV 2, UV 2 (UV stabilizer), UV 327, UV-Chek AM 607, UVP 327, Viosorb 580
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24ClN3O/c1-19(2,3)12-9-14(20(4,5)6)18(25)17(10-12)24-22-15-8-7-13(21)11-16(15)23-24/h7-11,25H,1-6H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)n2nc3ccc(Cl)cc3n2
Nombre IUPAC 2,4-diterc-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenol
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 357.88
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1608 g/mol